L0130
β-Lactoglobulin from bovine milk
≥90% (PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
β-LG, Bos d 5, beta-LG
Origine biologica
bovine milk
Saggio
≥90% (PAGE)
Stato
lyophilized powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... LGB(280838)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Qualità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)