K4138
Ketamine hydrochloride/xylazine hydrochloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2.CNC3(CCCCC3=O)c4ccccc4Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.C12H16N2S.2ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);2*1H
IYJHJWJNWIPQFJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Solo come componenti del kit
- Ketamine hydrochloride 80 mg/mL
- Xylazine hydrochloride 6 mg/mL
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)