PHR3264
Xylazine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Xylazine hydrochloride, 2-(2,6-Dimethylphenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine hydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1720429
Famiglia di API
xylazine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
InChI
1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3