Documenti fondamentali
K0600000
Ketoconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
Scegli un formato
150 MG
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 MG
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H28Cl2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ketoconazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
CYP3A4 inhibitor
Azioni biochim/fisiol
Antifungal agent
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Itraconazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I7000000
Itraconazole
Terbinafine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000535
Terbinafine
Caspofungin diacetate analytical standard
Supelco
32343
Caspofungin diacetate
Nystatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N1400000
Nystatin
Masato Ohbuchi et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(3), 1332-1338 (2013-01-01)
The antifungal efficacy of voriconazole (VRC) differs among host species, with potent efficacy in humans but less in rodents. We investigated the possible involvement of pregnane X receptor (PXR) and constitutive androstane receptor (CAR) in the species-specific efficacy of VRC
B Halama et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 93(6), 564-571 (2013-03-21)
The objective of the study was to establish an in vivo method for assessing cytochrome P450 3A (CYP3A) activity using therapeutically inert nanogram doses of midazolam. We administered four escalating single doses of oral midazolam (0.0001-3 mg) to 12 healthy participants
K-H Shin et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(5), 601-609 (2013-06-21)
This study aimed to evaluate endogenous metabolic markers of hepatic cytochrome P450 (CYP)3A activity in healthy subjects using a metabolomics approach. Twenty-four subjects received the following medication during the following three study periods: 1 mg of i.v. midazolam alone (control
Hao Li et al.
The Journal of biological chemistry, 288(19), 13655-13668 (2013-03-26)
Ketoconazole binds to and antagonizes pregnane X receptor (PXR) activation. Yeast high throughput screens of PXR mutants define a unique region for ketoconazole binding. Ketoconazole genetically interacts with specific PXR surface residues. A yeast-based genetic method to discover novel nuclear
Jan Faergemann et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 8(9), 1365-1371 (2007-06-15)
Seborrhoeic dermatitis (SD) is a chronic, inflammatory skin disorder, affecting areas of the head and body where sebaceous glands are most prominent and active. The disorder commonly affects hair-bearing areas of the head, including the scalp. Involvement on the face