Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 410,00 € |
Informazioni su questo articolo
124,00 €
Nome del prodotto
Dobutamine hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
InChI key
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
Application
- to treat mouse embryonic fibroblasts for cell death analysis
- to inhibit TAZ (transcriptional coactivator with PDZ-binding motif)/YAP (Yes-associated protein) of Hippo pathway and study its effect on tumor cell proliferation
- as β1-AR partial agonist to determine its effects on budding of endophilin-mRFP-positive structures by live-cell imaging
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| originator Eli Lilly | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154) | Gene Information - | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dobutamine hydrochloride
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?