I4770
Anti-Interleukin-9 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
neutralization: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL9(3578)
Descrizione generale
Monoclonal Anti-Human Interleukin-9 recognizes human IL-9. It does not neutralize the activity of recombinant mouse IL-9. In ELISA and immunoblotting, it shows 20% cross reactivity with mouse IL-9.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3