I4510
Iminodiacetic acid Sepharose™
aqueous ethanol suspension
Sinonimo/i:
Iminodiacetic acid Agarose, IDA Resin
Scegli un formato
218,00 €
Scegli un formato
About This Item
218,00 €
Prodotti consigliati
Stato
aqueous ethanol suspension
Matrice
Sepharose 6B Fast Flow
Attivazione matrice
epoxy
Gruppi immobilizzati alla matrice
amino
Braccio spaziatore
7 atoms
Capacità
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[X]N(CC(=O)O)CC(=O)O
Descrizione generale
Iminodiacetic acid Sepharose™ is a chelating resin used for the purification of proteins.[1]
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?