I3657
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-2 from mouse
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IGFBP-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.125-0.5 mg per mL ED50
PM
~35 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 29.4 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Igfbp2(16008)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3