I0779
Interleukin-2 Soluble Receptor α human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinonimo/i:
CD25, IL-2 sRα, Tac antigen
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.5-1.0 mg per mL ED50
PM
36 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 5 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL2RA(3559)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?