Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 316,00 € |
Informazioni su questo articolo
316,00 €
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mucicarmine Stock Solution
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organi bersaglio
Lungs
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?