Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 128,00 € |
Informazioni su questo articolo
128,00 €
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Set | description 5 g/dL in deionized water | description - |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?