Documenti fondamentali
HS23471B
ClearlySafe Glove Box Holder
Fits 2 glove boxes, clear acrylic
Sinonimo/i:
glove dispenser
Scegli un formato
1 EACH
86,70 €
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
86,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear acrylic
Caratteristiche
Holds 2 boxes
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS23471B
Largh. × alt. × prof.
295 × 260 × 110 mm
Caratteristiche e vantaggi
  • All holders fit most of the box brands
  • Mounting screws are provided
  • A polyester foam insert is included in the clear acrylic holders to firmly hold a variety of glove box sizes-snug fit facilitates quick removal of gloves.
  • all holders fit most major brands of boxes
  • mounting screws included
  • includes a polyester foam insert to securely hold a range of glove sizes- snug fit ensures easy removal of gloves
Altre note
Gloves to be organized and kept ready for immediate use. Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)