Documenti fondamentali
HS120667
Box Top Dispenser for Parafilm
blue (dispenser)
Scegli un formato
1 EACH
33,20 €
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
33,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue (dispenser)
Caratteristiche
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120667
Lungh. × Largh. × Alt.
123 mm × 172 mm × 99 mm
Descrizione generale
The Box Top Dispenser is an easy application with no mess.
Caratteristiche e vantaggi
  • Accommodates two 50 mm (2-inch), or one 100 mm (4-inch) Parafilm® M rolls
  • Easy application, simply place the dispenser on top of the Parafilm® M box and pull the sealing film through, there is no need to remove rolls from the packaging
  • Built in safety blade slides and cuts with no danger to fingertips and eliminates the need for scissors
  • Supplied with two safety blades, additional replacement blades are available for purchase
  • Made from ABS plastic making the unit easy to clean
Note legali
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)