Documenti fondamentali
HS120772
Coated Wire Tube Rack
to hold, 48 x 35-40 mm tubes, blue
Sinonimo/i:
Tube holder, bottle rack
Scegli un formato
1 EACH
47,00 €
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
47,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
high-density polyethylene coating
Caratteristiche
to hold 48 x 35-40 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120772
Lungh. × Largh. × Alt.
14 in. (35 cm) × 10.6 in. (26 cm) × 3.8 in. (9.8 cm)
Descrizione generale
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • AutoclavableMesh Bottom Support
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)