Documenti fondamentali
HS120763
Coated Wire Tube Rack
to hold, 108 x 13-16 mm tubes, blue
Sinonimo/i:
Tube holder, bottle rack
Scegli un formato
1 EACH
37,80 €
37,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
37,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
37,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
high-density polyethylene coating
Caratteristiche
to hold 108 x 13-16 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120763
Lungh. × Largh. × Alt.
9.3 in. (23.7 cm) × 5 in. (12.7 cm) × 2.6 in. (6.5 cm)
Descrizione generale
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • AutoclavableMesh Bottom Support
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)