Documenti fondamentali
HS120731
Reagent Reservoir Chiller
capacity 50 mL, blue
Scegli un formato
2 EACH
76,20 €
76,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EACH
76,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.04
76,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
polypropylene
Caratteristiche
to hold and chill reagent reservoirs, basins
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120731
Lungh. × Largh. × Alt.
144 mm × 74 mm × 43 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
The Reservoir Chiller is an ice-free, non-toxic way to extend working period and preserve integrity for temperature sensitive reagents.
Caratteristiche e vantaggi
  • Reagents are kept at less than 5°C (41°F) for approximately 3 hours
  • Ice-free solution eliminates the risk of contamination from messy ice baths
  • Stackable, save space when storing in the freezer or on the bench top
  • Symmetrical cooler design allows reagent reservoirs to be mounted in either direction
  • Non-toxic blend of water and bacteriostatic agent chills and freezes quickly
  • Made from sonic welded, engineered polypropylene that ensures a leak free design
  • Not intended for autoclave, do not use with liquid nitrogen
  • Reusable
  • Two-year warranty
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)