Documenti fondamentali
HS120246
Wide mouth wash bottle
capacity 500 mL, red PE-LD bottle
Scegli un formato
1 EACH
35,40 €
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
35,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene cap
red PE-LD bottle
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120246
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Color-coded tops for easy identification
The closure and stem are molded in one piece to make them leak-proof. The angled neck and tip provide a uniform stream of liquid and the tip can be cut back if required to increase the flow.
  • Wide bottle mouth makes filling easier
  • Color-coding for user, application or location identification
  • Bottle is made from LDPE, with a PP closure
  • 500 mL bottle size,
  • Supplied in packs of 6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)