Documenti fondamentali
H9383
Sigma-Aldrich
Anti-Horse Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Serum, horse
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
fractionated antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
horse
Confezionamento
vial of 2 mL lyophilized antiserum
tecniche
immunoelectrophoresis: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Horse serum antibody is purified from pooled serum from normal donor herd.
Stato fisico
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Ricostituzione
Reconstitute with 2 ml deionized water.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)