H9041
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Scegli un formato
267,00 €
Scegli un formato
About This Item
267,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human, VEGF121, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤15 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 37 kDa (glycosylated)
trimer 50 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Produttore/marchio commerciale
HumanZyme
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422)
Descrizione generale
There are five types of VEGF ligands identified in mammals, which exists as different splice variants.VEGFA is a dimeric glycoprotein consisting two monomers antiparallel to each other.[2]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Alternative Splicing Associated with Metastatic Colonization
Articoli
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.