Documenti fondamentali
H7289
Sigma-Aldrich
Hydroxyphenyl fluorescein
Sinonimo/i:
2-[6-(4′-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid, HPF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H16O6
Peso molecolare:
424.40
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 515 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Fluorescent reagent for the detection of highly reactive oxygen species (hROS). Fluorescence intensity increases after the immediate reaction with hROS such as hydroxyl radical and peroxynitrite. Since HPF does not react with nitric oxide, superoxide and hydrogen peroxide, it can differentially detect peroxynitrite. HPF is resistant to light-induced autoxidation.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)