H6271
(±)-2-Hydroxydecanoic acid
≥98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
α-Hydroxycapric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
GHPVDCPCKSNJDR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3