Documenti fondamentali
H6029
Sigma-Aldrich
7-Hydroxycoumarin β-D-glucuronide sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Umbelliferyl β-D-glucuronide
Scegli un formato
1 MG
308,00 €
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
308,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NaO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Impurezze
5% water (Karl Fischer)
Colore
white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
Azioni biochim/fisiol
Metabolite of 7-ethoxycoumarin and coumarin. Useful as a pharmacokinetic standard in in vitro metabolic studies.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Steensma et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 24(9), 893-907 (1994-09-01)
1. The metabolism of 50 microM 7-ethoxycoumarin and 50 microM [3-14C]coumarin has been studied in precision-cut liver slices from the male Sprague-Dawley rat, female DBA/2 mouse, male Dunkin-Hartley guinea pig, male Cynomolgus monkey and man. 2. In liver slices from