Vai a
H5877
cis-4-Hydroxy-D-proline
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
(2R,4R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, D-allo-Hydroxyproline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
856,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-963-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81439
856,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
cis-4-Hydroxy-D-proline,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Biochem/physiol Actions
Cis-4-Hydroxy-D-proline may be used as a starting material for the 13-step synthesis of new conformationally restricted PNA adenine monomer and the synthesis of N-Benzyl pyrrolidinyl sordaricin derivatives. Cis-4-Hydroxy-D-proline is a substrate that may be used to study the specificity and kinetics of D-alanine dehydrogenase. Cis-4-Hydroxy-D-proline may be used to analyze the substrate specificity of amino acid transporter PAT1.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H1637H7750A1057
DL-Histidine ≥99% (TLC)
Sigma-Aldrich
H7750
DL-Histidine
description
-
description
collagen synthesis inhibitor
description
≥99% (TLC)
description
fluorescent amino acid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
257 °C (dec.) (lit.)
mp
273 °C (dec.) (lit.)
mp
-
color
white
color
white to faint yellow
color
-
color
white to off-white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)