Documenti fondamentali
H5160
Sigma-Aldrich
Hyperforin
≥85% (HPLC)
Scegli un formato
250 μG
361,00 €
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
361,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H52O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (HPLC)
Stato
solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)[C@@]12C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(/C)C)(C[C@H](C\C=C(\C)C)[C@@]1(C)CC\C=C(\C)C)C2=O
InChI
1S/C35H52O4/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3/t27-,33+,34+,35-/m0/s1
IWBJJCOKGLUQIZ-HQKKAZOISA-N
Descrizione generale
Hyperforin is a phloroglucinol component of St. John′s wort and a pregnane X receptor ligand.[1]
Applicazioni
Hyperforin may be used:
  • as a reference standard for calibration curve generation in high-perfornamce liquid chromatography (HPLC) analysis[2]
  • to test its cytotoxic effect and apoptosis induction in mouse embryonic cells[3]
  • as a pregnane X receptor (PXR) in porcine brain capillary endothelial cells for transport assay[4]
Azioni biochim/fisiol
Hyperforin is an active antidepressant[2] and an inhibitor of cytochrome P450 3A4 (CYP3A).[1] It elicits antioxidant and antibacterial activity. Hyperforin is also embryotoxic and inhibits tumor proliferation.[3] It effectively inhibits dopamine, serotonin and norepinephrine.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin
L B Moore et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(13), 7500-7502 (2000-06-15)
St. John's wort (Hypericum perforatum) is an herbal remedy used widely for the treatment of depression. Recent clinical studies demonstrate that hypericum extracts increase the metabolism of various drugs, including combined oral contraceptives, cyclosporin, and indinavir. In this report, we
Murhaf Zaher et al.
International journal of oncology, 40(1), 269-276 (2011-09-29)
We previously reported that hyperforin, a phloroglucinol purified from Hypericum perforatum, induces the mitochondrial pathway of caspase-dependent apoptosis in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells ex vivo, and that this effect is associated with upregulation of Noxa, a BH3-only protein of
Mohamed A Farag et al.
Planta medica, 78(5), 488-496 (2012-01-25)
The growing interest in the efficacy of phytomedicines and herbal supplements but also the increase in legal requirements for safety and reliable contents of active principles drive the development of analytical methods for the quality control of complex, multicomponent mixtures
Jeffry Adiwidjaja et al.
Clinical pharmacokinetics, 58(7), 911-926 (2019-01-25)
Herb-drug interactions with St John's wort (SJW) have been widely studied in numerous clinical studies. The objective of this study was to develop and evaluate a physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model for hyperforin (the constituent of SJW responsible for interactions)
Determination of hypericin and hyperforin content in selected Jordanian Hypericum species
Tawaha K, et al.
Industrial Crops and Products, 32(3), 241-245 (2010)