400076-M
Hypericin
Polycyclic dione that has anti-retroviral activity.
Sinonimo/i:
Hypericin, Casein Kinase II Inhibitor XI
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
black
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKC
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Agostinis, P., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 1615.
Frew, T., et al. 1994. Anticancer Res.14, 2425.
Barnard, D.L., et al. 1992. Antiviral Res.17, 63.
Takahashi, I., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 1207.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3