Documenti fondamentali
H2517
Sigma-Aldrich
Hyodeoxycholic acid methyl ester
≥98%
Sinonimo/i:
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid methyl ester
Scegli un formato
1 G
46,80 €
46,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
46,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H42O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
46,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)OC
InChI
1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1
BWDRDVHYVJQWBO-QWXHOCAMSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)