Documenti fondamentali
H2381
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane
Sinonimo/i:
1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2)6NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Beilstein:
1098307
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCCCCN
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)