H168
R(+)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide
>98%, solid
Sinonimo/i:
R(+)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, R(+)-7-Hydroxy(dipropylamino)tetralin hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98%
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: >100 mg/mL
ethanol: >56 mg/mL
Stringa SMILE
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD3(1814)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3