Documenti fondamentali
H0667
Sigma-Aldrich
HISTOSETTE® I Tissue Processing/Embedding Cassettes
green
Sinonimo/i:
HISTOSETTE® I Tissue Processing/Embedding Cassettes
Scegli un formato
1 CASE
208,00 €
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 CASE
208,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NB.17
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Colore
green
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Quantità
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Note legali
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Scalpel blades No. 10
S2646
Scalpel blades