Documenti fondamentali
GN210270
Greiner centrifuge tubes
50 mL, conical bottom, support skirt, clear tube
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene tube
Sterilità
sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
pack of 300 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 210270
Disponibilità
available only in China
Colore
colorless tube
Descrizione generale
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)