Documenti fondamentali
GESE6119275
GE spacers
L × W × thickness 2 cm × 16 cm × 0.75 mm
Scegli un formato
2 EA
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva Article No. 80-6180-51
Cytiva SE6119-2-,75
Lungh. × largh. × spess.
2 cm × 16 cm × 0.75 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)