GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose™ High Performance
Scegli un formato
1.700,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.700,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 90100123
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)