GE28-9924-74
HiScreen™ Capto™ Blue
Cytiva 28-9924-74, pack of 1 column
Scegli un formato
228,00 €
Scegli un formato
About This Item
228,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 column
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9924-74
Parametri
1.2 ml/min - 2.3 ml/min flow rate
44 psi
Dimensioni del letto
7.7 mm × 100 mm
Volume del letto
4.7 mL
Capacità
~25 mg binding capacity(human serum albumin/ml medium)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Prepacked with Capto™ Blue
- Excellent for method optimization and parameter screening due to the 10 cm bed height
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume for fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same flow velocity
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolli
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from Cytiva.