Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 197,00 € |
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 401,00 € |
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1940,00 € |
Informazioni su questo articolo
197,00 €
biological source
plant
Quality Segment
type
Type 3000-CL
form
saline suspension
extent of labeling
2-6 μmol per per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
color
very light blue to very dark blue
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)n3)c(c2)S([O-])(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3.3Na/c30-27-35-28(33-13-4-3-5-15(10-13)49(40,41)42)37-29(36-27)34-18-9-8-14(11-20(18)50(43,44)45)32-19-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(19)25(38)16-6-1-2-7-17(16)26(23)39;;;/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
VZPXDCIISFTYOM-UHFFFAOYSA-K
Application
Physical form
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description Type 3000-CL, saline suspension | description Dye content ≥55 % | description - |
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source plant | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| suitability suitable for chromatography | suitability - | suitability - |
| form saline suspension | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?