GE28-9356-05
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-05, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
Scegli un formato
1.360,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.360,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
PM
20000-8000000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9356-05
Parametri
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
Volume del letto
320 mL
Lungh. × diam. int. colonna
60 cm × 26 mm
Matrice
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Gruppo funzionale matrice
dextran-acrylamide phase
Dimens. media delle particelle
50 μm
cleaning
2-13
Intervallo di esercizio
3-11
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Compatibilità
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Contenuto correlato
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.