GE28-9135-67
Protein A_G High Performance Spintrap™ Buffer Kit
Cytiva 28-9135-67, sufficient for 16 reactions
Scegli un formato
324,00 €
Scegli un formato
About This Item
324,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
impiego
sufficient for 16 reactions
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9135-67
Matrice
highly cross-linked 6% agarose
long term
3-9
short term
2-9
Capacità
>10 mg binding capacity(human IgG/ml medium)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Pre-made buffers optimized for the affinity-based enrichment of a target protein/immunoprecipitation using Protein A HP, Protein G HP, and Ab SpinTrap columns.
- High quality buffers.
- All buffer components listed and defined.
- Convenient format - stock solutions can be diluted directly into the provided bottles for storage.
- Eliminates time-consuming buffer preparation, which allows fast, reproducible protein enrichment.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)