Vai a
TT0010
Trypsin Spin Columns
Utilizes TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a 20 µm silica support, ensuring minimal chymotryptic activity, suitable for mass spectrometry
Sinonimo/i:
Immobilized TPCK- treated Trypsin, Immobilized Trypsin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
362,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Trypsin Spin Columns,
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
Enjoy all of the advantages of Proteomics Grade Trypsin in a 15-minute digestion. A staple of MS sample preparation, efficient tryptic digestion is essential to successful proteomic analyses. While traditional digests require up to 18 hours, the same digest can be accomplished in only 15 minutes using the Trypsin Spin Column, Proteomics Grade.
This ultra-micro spin column contains highly purified, TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a spherical 20 micron silica support, chemically modified to minimize non-specific adsorption. This product is ideal for rapid protein digestion of small volumes (100 μl or less). Eluted peptides are ready for MS analysis, and require no additional clean-up.
Features and Benefits
Discover the advantages for yourself!
  • 15 minute digestion
  • Ideal for 10 to 100 μg of protein sample
  • Minimal chymotryptic activity
  • No additional clean-up required
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T7575PP0100EMS0005
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)