Documenti fondamentali
GE28-9068-43
Hyperfilm MP
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 50 ea
Scegli un formato
1 PKG
316,00 €
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
316,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
316,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28906843
Largh. × lungh.
18 cm × 24 cm
Descrizione generale
Amersham Hyperfilm MP is an excellent multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch layer. The anti-scratch coating reduces the risk of visible artifacts (e.g., plastic wrap marks) and the clear colorless base results in easy reading of images, without compromising on sensitivity.
Caratteristiche e vantaggi
  • High sensitivity for low concentration targets.
  • Intended for radiometric or chemiluminescent applications.
  • Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
  • Publication-quality images.
  • High resolution at an economical price.
  • Easy to use.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)