GE18112090
Union 1/16" Male - 1/16" Male
size (0.13 mm), ÄKTA® Systems, Cytiva 18112090
Scegli un formato
163,00 €
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK
Caratteristiche
Connections: Fingertight 1/16"
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
ÄKTA® Systems
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 18112090
Misura
(0.13 mm)
Compatibilità
Tubing o.d. 1/16"
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)