Documenti fondamentali
58289
Waters® Union
size 1/16 in., stainless steel
Scegli un formato
1 EA
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
107,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Misura
1/16 in.
Descrizione generale
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Waters is a registered trademark of Waters
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Rheodyne® Fittings long nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
58257
Rheodyne® Fittings
Upchurch Fittings Kit for use with Waters
58639
Upchurch Fittings Kit
Supelco® PEEK Fitting One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Z227250
Supelco® PEEK Fitting