Documenti fondamentali
GE17152104010150
Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G particles
Cytiva 17152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Sinonimo/i:
Protein A/G beads
Scegli un formato
5 ML
577,00 €
577,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
577,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
577,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
ligand
(Protein A/G particles)
Stato
suspension (1% Solids)
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17152104010150
Concentrazione
10 mg/mL
Dimens. media delle particelle
1 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Caratteristiche e vantaggi
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sera-Mag and Sera-Mag SpeedBeads provide cost effective magnetic bead separation technology for molecular biology applications, nucleic acid isolation, and research immunoassays.
Protocolli
Sera-Mag SpeedBeads provide fast and convenient protein isolation; suitable for manual or automated magnetic affinity binding in various applications.