Documenti fondamentali
GE78152104010150
SpeedBeads Magnetic Neutravidin Coated particles
Cytiva 78152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Sinonimo/i:
Neutravidin Magnetic Beads
Scegli un formato
5 ML
967,00 €
967,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
967,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.56
967,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
ligand
(Neutravavidin Coated particles)
Stato
suspension (1% Solids)
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 78152104010150
Concentrazione
10 mg/mL
Dimens. media delle particelle
1 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles typical application uses include sample preparation, proteomics, nucleic acid isolation, and immunoassay applications.
Caratteristiche e vantaggi
Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules.
  • Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
  • Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
  • Available in Sera-Mag SpeedBeads and original Sera-Mag versions.
  • Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
  • Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page shows how to Purify or remove biotin and biotinylated biomolecules with magnetic beads.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules