GE24152105050250
Sera-Mag™ Magnetic carboxylate modified particles (Hydrophylic)
Cytiva 24152105050250, 1 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Sinonimo/i:
Hydrophylic Carboxylate Particles, Sera-Mag Magnetic Particles, Sera-Mag Modified Particles
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Prodotti consigliati
ligand
(carboxylate modified particles)
Stato
suspension (5% Solids)
Confezionamento
pkg of 15 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 24152105050250
Concentrazione
50 mg/mL
Dimens. media delle particelle
1 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Carboxylic groups on the surface permit easy covalent coupling to biomolecules of interest using convenient carbodiimide chemistry.
- Different levels of hydrophobicity/hydrophilicity available.
- Available in Sera-Mag™ SpeedBeads and original Sera-Mag™ versions.
- Excellent sensitivity and low nonspecific binding for greater accuracy.
- Fast Magnetic Response Times and Stable Physical Integrity
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from Cytiva.