GE11-0033-99
His GraviTrap™
Cytiva 11-0033-99
Sinonimo/i:
His GraviTrap Column
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 11-0033-99
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
15 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium)
Intervallo di esercizio
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Capacità
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/column)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
The ready to use column is prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow, which has a high protein binding capacity, low nickel-ion leakage, and is compatible with denaturing and reducing agents, as well a wide range of additives.
His GraviTrap™ columns are delivered in a package that can be converted into a column stand to simplify purification. LabMate PD-10 Buffer Reservoir can be connected to the columns for convenient handling of sample volumes above 10 mL.
Caratteristiche e vantaggi
- For fast and simple purification of histidine-tagged* proteins.
- Convenient, prepacked gravity-flow column.
- Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
- High binding capacity; approximately 40 mg of pure protein per column.
- Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants and other additives.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protocolli
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from Cytiva.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.