Documenti fondamentali
GE10600123
Amersham Hybond® LFP Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
blotting and detection, blotting membrane
Scegli un formato
10 EA
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
176,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600123
Largh. × lungh. foglio
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Amersham Hybond LFP PVDF membranes are optimized for fluorescent detection in Western blotting applications and for use with the Amersham ECL Plex detection system. This membrane has low background fluorescence, resulting in high sensitivity. Typical protein binding capacity is > 200 µg/cm2. Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
Caratteristiche e vantaggi
  • Contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Hybond LFP 0.2 µm PVDF membranes preassembled with 2 × 3MM Chr Blotting papers.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)