GE10600121
Amersham™ Hybond® P Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Scegli un formato
154,00 €
Scegli un formato
About This Item
154,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600121
Largh. × lungh. foglio
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Precut Amersham Hybond P 0.45 µm PVDF blotting membrane.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocolli
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.