Documenti fondamentali
GE10600043
Membrane in nitrocellulosa Amersham Protran® per metodica Western blot
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
Scegli un formato
25 EA
443,00 €
443,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
443,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
443,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600043
Largh. × lungh. foglio
200 mm × 200 mm
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Descrizione generale
Nitrocellulose membranes with a 0.2 µm pore size, low background, and excellent signal-to-noise ratios for Western blot protocols. Amersham Protran nitrocellulose membranes offer excellent sensitivity, resolution, and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western blotting detection reagents.
Applicazioni
Le membrane per Western blotting Amersham Protran® sono disponibili per l′uso nelle seguenti applicazioni:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • Low background and excellent signal-to-noise ratios, without the need for stringent washing conditions systems.
  • Compatible with a variety of Western blot labeling and detection systems
  • Risk of “blow-through” reduced by high binding capacity of small proteins (< Mr 20 000)
  • Optimized for chemiluminescent and fluorescent detection
  • Long shelf life of bound proteins to the transfer membrane
  • Available in popular precut sizes for Western blot transfer applications
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)