GE10600044
Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran® per metodica Western blot
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
Scegli un formato
274,00 €
Scegli un formato
About This Item
274,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600044
Largh. × lungh. foglio
200 mm × 200 mm
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- Low background and excellent signal-to-noise ratios, without the need for stringent washing conditions systems.
- Compatible with a variety of Western blot labeling and detection systems
- Risk of “blow-through” reduced by high binding capacity of small proteins (< Mr 20 000)
- Optimized for chemiluminescent and fluorescent detection
- Long shelf life of bound proteins to the transfer membrane
- Available in popular precut sizes for Western blot transfer applications.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)