GE10600019
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Scegli un formato
297,00 €
Scegli un formato
About This Item
297,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600019
Largh. × lungh. rotolo
150 mm × 4 m
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)