G7795
Ganaxolone
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3α-Hydroxy-3β-methyl-5α-pregnan-20-one, CCD 1042
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥2 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@](C)(O)C2
InChI
1S/C22H36O2/c1-14(23)17-7-8-18-16-6-5-15-13-20(2,24)11-12-21(15,3)19(16)9-10-22(17,18)4/h15-19,24H,5-13H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
PGTVWKLGGCQMBR-FLBATMFCSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience